Learn More
Greiner Bio-One Mehrzweckbehälter aus Polystyrol mit flachem Boden und Metallschraubverschluss
Artikelnummer. 13057723
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
100 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Sterilität:
Aseptisch
Beschriftung:
Etikettiert
Glatt
Ohne Beschriftung
Packungsgröße:
120 Stück
Artikelnummer. 13057723
Marke: Greiner Bio-One 229180
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dank der hohen Transparenz optimal für optische Messungen
  • Schraubverschluss aus Metall
  • Mit oder ohne beschriftbares Etikett
  • Unter aseptischen Bedingungen in einer Reinraumumgebung der Klasse II hergestellt
  • Für akademische und medizinische Zwecke universell einsetzbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mehrzweckbehälter
Material Polystyrol
Sterilität Aseptisch
Kapazität (metrisch) 250 ml
Verschlussmaterial Metall
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für akademische und medizinische Zwecke
Beschriftung Etikettiert
Länge (metrisch) 120 mm