Learn More
IKA™ Aufsatzblock mit flachem Boden
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
8 mL
16 mL
20 mL
30 mL
40 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wells mit flachem Boden
- Volumenbereich: 8 bis 40 ml
- Anzahl der verfügbaren Bohrungen: 4, 9 oder 16
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 16 mL |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,8 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 20,5 mm |
| Enthält | Quadratischer Träger |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,1 in. |
| Länge (metrisch) | 79 mm |
| Form | Flachboden |
| Typ | Aufsatzblock |
| Breite (angloamerikanisch) | 3,1 in. |
| Breite (metrisch) | 79 mm |