Learn More
Kimble Chase™ Rollrandflaschen 5,0 Ml Hxd./Mm 38X20 V Braunglas (Borosilikat) (VE=100Stck)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5 mL |
Farbe | Bernsteinfarben |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal geeignet für die Handhabung, Aufbewahrung und Lagerung einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, Impfstoffen, Blutplasma, Kulturmedien, Chromatographie-Proben und mehr |
Material | Bernsteinfarbiges Glas |
Anzahl pro Packung | 100Pack |
Verpackung | Gehäuse 100Pack |
Menge | 100Pack |
Form | Flachboden |
Höhe (metrisch) | 38 mm |
Produkttyp | Serumfläschchen |