Learn More
Fisherbrand™ Gamma Shield - Small Fixed 150 Angle - Flat Base,
Strahlungsabschirmung mit festem Winkel von 15 Grad, ideal zum Schutz vor Gammastrahlung.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Gamma – Kleiner 15°-Festwinkel – Flacher Boden 30 x 45 cm, Basis 30 x 30 cm
- Lieferung in kleiner, mittlerer und großer Ausführung und mit einer 15 cm tiefen, gewölbten Basis zur Verwendung mit Sicherheitsauffangschalen oder einer 30 x 30 cm Basis für den Schutz unter dem Tisch
- Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht.
- Die klare, verzerrungsfreie Sicht reduziert Lichtbilder und Schatten insbesondere im Sitzen.
- Erhältlich in zwei Größen, mit einer flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch oder einer gewölbten Basis, die bequem über Sicherheitsauffangschalen passt.
Spezifikation
Gamma-Schild | |
300 mm | |
450 mm | |
35 mm |