Learn More
Labconco™ FlaskScrubber™ Vantage™ Glassware Washers
Versatile and efficient glassware washers designed for efficient and consistent washing of narrow-neck glassware and general labware in critical washing environments.
23440.00 € - 23815.00 €
Spezifikation
Beschreibung | FlaskScrubber Vantage Glasspülmaschine |
---|---|
Display | Vollfarb-Touchscreen |
Material | Edelstahl (304) |
Produkttyp | Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren |
Flussrate | Heißwasserzulauf von 1,25 GPM (4,7 LPM), Kaltwasserzulauf von 3,5 GPM (13,2 LPM) |
Produktcode | Marke | Stromstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stromstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17162322
|
Labconco™
422101010 |
11 A |
23440.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17172322
|
Labconco™
422101013 |
16,5 A |
23815.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Labconco FlaskScrubber™ Vantage Glassware Washers are designed for efficient and consistent washing of narrow-neck glassware and general purpose labware in critical environments such as pharmaceutical laboratories. The CleanWorks OS software is accessible through a full-color touch screen interface and provides intuitive and clear monitoring of wash loads – ensuring repeatable, effective and traceable cleaning. Vantage models reach a maximum of 93° C wash temperature and monitor water cleanliness with a standard conductivity sensor.
FlaskScrubber Vantage models utilize HEPA filtered forced air spindle injection and SpeedVent heat-management technology to quickly dry labware. All Vantage models include a 36-place lower spindle rack, dispensing pumps for liquid detergent and acid neutralizing rinse, and a batch viewing window. Vantage models may be outfitted with a wide variety inserts and additional racks to accommodate all types of labware.
- Touch screen display with intuitive CleanWorks OS software
- Flexible design allows for use of Spindle Injection and Standard racks
- Max wash temperature 93° C removes tough contaminants
- Conductivity sensor and HEPA-filtered forced air spindle drying with SpeedVent technology
- Durable Type 304 stainless steel chamber and racks and detergent storage cabinet
- 36-place Spindle Injection Rack included
- Liquid detergent and acid neutralizing rinse aid pumps included
Spezifikation
FlaskScrubber Vantage Glasspülmaschine | |
Edelstahl (304) | |
Heißwasserzulauf von 1,25 GPM (4,7 LPM), Kaltwasserzulauf von 3,5 GPM (13,2 LPM) | |
Keine Angabe, kann aus drucklosen und drucklosen Quellen geliefert werden | |
190,6 l Kammervolumen | |
Nur 12,9 l | |
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE | |
Unteres Spindelgestell | |
120 °F | |
71 °C | |
49 °C | |
70,6 cm | |
32,2 bis 36,1 in. | |
32,2 in. | |
294 lb. | |
208/230 V |
Vollfarb-Touchscreen | |
Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren | |
120 psi (Einlass) | |
6,73 ft.3 Kammervolumen | |
12 Programme mit 1 bis 9 Gesamtzyklen | |
Freistehendes FlaskScrubber Vantage Glasreinigungsgerät mit Fenster | |
Ideal für Hochschulen und Universitäten, Behörden, Pharmazeutik- und Industrielabore oder jede Einrichtung, in der wiederverwendbare Glasgefäße verwendet werden | |
120 °F | |
160 °F | |
49 °C | |
27,8 in. | |
27,8 x 32,2 x 32,2 bis 36,1 in. | |
81,8 bis 91,7 cm | |
81,8 cm | |
133,4 kg | |
50/60 Hz |