Learn More
Thermo Scientific™ Klemmen und Befestigungen für Precision™ Wasserbäder
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13 bis 25 mm
13 mm bis 25 mm
15 x 50 ml (Modell 25), 36 x 50 ml (Modell 50) Kolben
20 x 25 ml (Modell 25), 48 x 25 ml (Modell 50) Kolben
2 x 1.000 ml (Modell 25), 5 x 1.000 ml (Modell 50) Kolben
6 x 250 ml (Modell 25), 14 x 250 ml (Modell 50) Kolben
9 x 125 ml (Modell 25), 24 x 125 ml (Modell 50) Kolben
Typ:
Clip-Verschluss
Probenflaschenclip
Röhrchenklemme
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Beschreibung
Klemmen und Befestigungen zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbädern.
Flaschenklemmen
- Sichern Kolben verschiedener Größen auf der Bad-Plattform
- Edelstahl
- Es ist jeweils ein Befestigungselement erforderlich (Bestell- Nr. 3166189 – separat bestellen)
Röhrchenklemme
- Edelstahl
- Für 13 mm- bis 25 mm-Röhrchen
- Es ist jeweils ein Befestigungselement erforderlich (Bestell- Nr. 3166189 – separat bestellen)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 13 mm bis 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit den Precision Dubnoff- und Flachform-Schüttelbädern und Schüttelbädern mit Hin- und Herbewegung. |
| Schüttelbewegung | Hin- und herschwingend |
| Typ | Clip-Verschluss |
| Aufnahmevermögen | 1000 mL Flask Clip or 13 to 25 mmTest Tube Clip |