Learn More
Flammpunkt-Standard, PMCC ASTM D 93 Proc A (Nennwert 77,5 °C), Paragon Scientific™
Dies sind zertifizierte Referenzmaterialien, die durch eine methodenspezifische Multilaborstudie gemäß ASTM D93, Verfahren A gekennzeichnet sind. Diese Materialien eignen sich zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit eines Geräts und/oder Verfahrens gemäß dieser Norm.
Marke:  Paragon Scientific CRMU-PMCC-LOW
Artikelnummer. 16020192
  • 301.00 € / 3 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziertes Referenzmaterial für jährliche Prüfungen gemäß ASTM D93, Verfahren A.
  • Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034 unter UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
  • Verpackt in 3 x 80 ml-Flaschen – One Shot, eine Flasche pro Test: keine Kontamination/hoher Verlust flüchtiger Bestandteile.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien.
Spezifikation
Spezifikation
3 x 80 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • X3 80ML CRM-PMCC-Low Flash Point Standard
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.