Learn More
Flammpunkt-Standard, PMCC ASTM D 93 Proc A (Nennwert 228,0 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16050040
Click to view available options
Menge:
3 x 80 ml
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 16050040
Marke: Paragon Scientific CRMUPMCCHIGH
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dies sind zertifizierte Referenzmaterialien, die durch eine methodenspezifische Multilaborstudie gemäß ASTM D93, Verfahren A gekennzeichnet sind. Diese Materialien eignen sich zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit eines Geräts und/oder Verfahrens gemäß dieser Norm.
  • Zertifiziertes Referenzmaterial für jährliche Prüfungen gemäß ASTM D93, Verfahren A.
  • Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034 unter UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
  • Verpackt in 3 x 80 ml-Flaschen – One Shot, eine Flasche pro Test: keine Kontamination/hoher Verlust flüchtiger Bestandteile.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien.
Spezifikation
Menge 3 x 80 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.