Learn More
Flammpunkt-Standard, PMCC ASTM D 93 Proc A (Nennwert 141,0 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
3 x 80 ml
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
- Zertifiziertes Referenzmaterial für jährliche Prüfungen gemäß ASTM D93, Verfahren A.
- Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034 unter UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
- Verpackt in 3 x 80 ml-Flaschen – One Shot, eine Flasche pro Test: keine Kontamination/hoher Verlust flüchtiger Bestandteile.
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- 12 Monate Haltbarkeit.
- Hergestellt in Großbritannien.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 3 x 80 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Flash Point Standard
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: white mineral oil
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.