Learn More
Dostmann Electronic™ Flash III IR-Thermometer mit Laser, Hold-, Max-, Min-, Lock-Funktion, -33...+250°C
Das Dostmann Electronic™ Flash III Infrarot-Thermometer ist ein 2-in-1-Thermometer mit Infrarot- und Sondenmessoptionen.
Marke: Dostmann Electronic™ 5020-0556
Beschreibung
- Temperaturmessung über Kontakt-(Sonde) oder berührungslose (Infrarot) Methoden
- Anzeige der aktuellen, höchsten oder niedrigsten Temperatur
- HACCP-LED zeigt HI/LO-Level für Messungen in der Lebensmittelindustrie an
- Wasserfest IP 65
- MAX-MIN-HOLD-LOCK-Funktion
- Umschaltbar zwischen °C/°F
- LED-Punktgrößenanzeige
- Klemme zur Befestigung, Beutel und Kalibrierzertifikat im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
0.01 bis 1.00 | |
Flash 3 Infrarot-Thermometer | |
Infrarot: −33 °C, Einstecksonde: − 55 °C | |
Infrarot: -33 °C bis 0 °C ±1,0 °C bis ±0,1/1 °C 0 °C bis +65 °C + |
0.1°C | |
220 °C | |
Infrarot: −33 °C bis +220 °C, Einstecksonde: -55 °C bis +220 °C |