Learn More
Thermo Scientific™ FL - SRC 2-3 Peptide, 100μM
LanthaScreen™ fluorescent nuclear receptor coregulator peptides contain known interaction motifs and are labeled with fluorescein.
Marke:  Thermo Scientific™ PV4588
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10796903
  • 224.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
LanthaScreen™ fluorescent nuclear receptor coregulator peptides contain known interaction motifs and are labeled with fluorescein. These peptides are matched and validated to complement the LanthaScreen™ TR-FRET Nuclear Receptor Coregulator Assays. Assays developed using these reagents enable primary or secondary screening of nuclear receptor agonists and/or antagonists.
How they work
Ligand binding to nuclear receptors causes conformational changes in the receptor, resulting in a cascade of events, including dissociation of repressor proteins, association of coactivator proteins, and assembly of pol II and other transcriptional factors for activation of target genes. TR-FRET based assays can be developed using the LanthaScreen™ panel of fluorescein-labeled coregulator peptides to investigate conformational changes of nuclear receptors upon ligand binding, either by determining the affinity of ligand-bound receptor for different coregulator peptides, or by identifying additional agonists or antagonists via displacement or recruitment of a specific coregulator peptide. In the LanthaScreen™ TR-FRET RXR beta Coactivator Assay, a terbium (Tb)-labeled anti-GST antibody is used to indirectly label GSTtagged RXR beta protein. An agonist (9-cis Retinoic Acid) added to the receptor which, upon ligand binding, causes a conformational change resulting in recruitment of the Fl-D22 coactivator peptide (Figure 1). The binding of the fluorescent coregulator peptide to RXR beta causes an increase in the TR-FRET emission ratio (Figure 2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
≥ 90 % chromatographisch durch HPLC
100μ m
Fluorescein-SRC2-3-Peptid, 100 μl, Konzentration 100 μM, Molekulargewicht 2666 Da, Lagerungsbedingung -5 bis -30 °C, für Pharma und Biopharma, Identifizierung von Ziel und Leitstruktur und zur Validierung
Klassische Farbstoffe
Fluorescein – SRC 2-3-Peptid
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Trockeneis
Fluorescein – SRC 2-3-Peptid
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Pharma und Biopharma, Ziel- und Lead-Erkennung und -Validierung, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Biologie der Kernrezeptoren, Kernrezeptorproteine, biochemische Kernrezeptor-Assays, Kernrezeptor-Koregulatorinteraktion
2666 Da
100 μl
Fluorescein-KKKENALLRYLLDKDDTKD
50 mM HEPES (pH 7.5)