Få mere at vide
Kartell™ LABOFIX 10 UL CE Kennzeichnung
Produktkode 12583327
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μ l
Kompatible Spitzen:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 958/960
Kartell™ 961
Förpackningsstorlek
1 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12583327
missing translation for 'mfr': Kartell™ 0137200
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach Mikropipetten mit festem Volumen gerecht zu werden, die ein gutes Qualitätsniveau mit einem interessanten Preis verbinden. Der Kartell™ Labofix Mikropipettierer mit festem Volumen ist ideal für Anwendungen, bei denen eine feste Dosierung mit hoher Präzision und Genauigkeit erforderlich ist.
  • Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff
  • Mit Spitzenabwurf und Edelstahlkolben den Einsatz über einen längeren Zeitraum
  • Die Griffverbindung sorgt für eine bequemere und ermüdungsfreie Handhabung.
  • Der Spitzenhalter-Konus kann eine Vielzahl von Spitzen aufnehmen.
  • Er ist fein zulaufend, um das Einführen in Reagenzgläser oder Behälter mit besonders engen Öffnungen oder längerer Form zu erleichtern.
  • Die robuste Struktur des Gehäuses gewährleistet hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Tekniske data
Genauigkeit ± 0.5 %
Zertifizierung/Konformität EC/IVD, ISO8655
Kompatible Spitzen Kartell™ 958/960
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Kunststoff
Modell Labofix 25
Typ Mikropipettierer mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 25 μl
Präzision ± 0.3 %
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.