Learn More
Kartell™ LABOFIX 10 UL CE Kennzeichnung
Artikelnummer. 12563327
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μ l
Kompatible Spitzen:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 958/960
Kartell™ 961
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12563327
Marke: Kartell™ 0137000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach Mikropipetten mit festem Volumen gerecht zu werden, die ein gutes Qualitätsniveau mit einem interessanten Preis verbinden. Der Kartell™ Labofix Mikropipettierer mit festem Volumen ist ideal für Anwendungen, bei denen eine feste Dosierung mit hoher Präzision und Genauigkeit erforderlich ist.
  • Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff
  • Mit Spitzenabwurf und Edelstahlkolben den Einsatz über einen längeren Zeitraum
  • Die Griffverbindung sorgt für eine bequemere und ermüdungsfreie Handhabung.
  • Der Spitzenhalter-Konus kann eine Vielzahl von Spitzen aufnehmen.
  • Er ist fein zulaufend, um das Einführen in Reagenzgläser oder Behälter mit besonders engen Öffnungen oder längerer Form zu erleichtern.
  • Die robuste Struktur des Gehäuses gewährleistet hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Spezifikation
Genauigkeit ±1,0%
Zertifizierung/Konformität EC/IVD, ISO8655
Kompatible Spitzen Kartell™ 956/959
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Kunststoff
Modell Labofix 10
Typ Mikropipettierer mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 10 μl
Präzision ± 0.5 %