Learn More
Cole-Parmer™ Mehrzweckklemmen mit fester Position
Zur Befestigung von Geräten in einem festen 90 Grad-Winkel in der Nähe des Laborrahmens, damit nach der Einrichtung keine Anpassung erforderlich ist. Cole-Parmer™ Mehrzweckklemmen mit fester Position eignen sich optimal zur präzisen Ausrichtung von Büretten, Thermometern und Refluxkondensatoren.
43.35 € - 55.15 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Mehrzweckklammer |
Material | Vernickelter Zink |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bürette |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird verwendet, um das Gerät in einem festen Winkel von 90° in der Nähe des Laborrahmens zu halten, damit nach der Einrichtung keine Anpassung erforderlich ist |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11765399
|
Cole-Parmer™
08022-00 |
77 mm |
43.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11705419
|
Cole-Parmer™
08022-02 |
0 bis 69 mm |
55.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Klammern werden mit rutschfesten Vinylhülsen oder Fiberglashüllen für Temperaturen über 100° C geliefert. Auswahl eines einzelnen Einstellungsstils für Standardgebrauch, bei dem eine Zinke oder ein “Finger” mit einer Flügelmutter justiert wird, während die andere Zinke stationär bleibt, oder Auswahl des doppelten Einstellungsstils für eine vielseitigere Klemme. Doppel-Einstellklemmen bieten eine größere Flexibilität in einem größeren Bereich.Unter Verwendung von Rändelschrauben können die Zinken leicht über einen größeren Bereich eingestellt werden. Klammern enthalten ein integriertes Verbindungsstück, das Stangen mit einem Durchmesser von bis zu 19 mm (0.75 in.) aufnehmen kann. Ein zusätzlicher Halter muss erworben werden, um Klammern an Laborrahmen, Stützfüßen oder anderen Vorrichtungen zu befestigen.
Spezifikation
Je 1 | |
Vernickelter Zink | |
Wird verwendet, um das Gerät in einem festen Winkel von 90° in der Nähe des Laborrahmens zu halten, damit nach der Einrichtung keine Anpassung erforderlich ist |
Mehrzweckklammer | |
Bürette |