Learn More
Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle für GC-Geräte
Artikelnummer. 10364083 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
5 μl
10 μl
Kanülen-Gauge:
23 bis 26 G
23 G
25 G
26s G
26 G
Zur Verwendung mit (Geräte):
AI/AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler
AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610 Autosampler
AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 Autosampler
CTC GC-Geräte, AI/AS 1610 Autosampler
TriPlus Autosampler
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus, AS2000 Autosampler
Triplus, AS2000, AI/AS 1610 Autosampler
Triplus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 Autosampler
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10364083
Marke: Thermo Scientific™ 365C3701
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erhalten Sie präzise, reproduzierbare Ergebnisse mit diesen Spritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific™ und Agilent GC-Autosampler.
Arbeiten Sie mit präzisen, reproduzierbaren Spritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific™ und Agilent GC-Autosampler. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilitäten von Autosamplersystemen. Erhältlich in Standardgröße mit weißem Skalenhintergrund für einfaches Ablesen und lösungsmittelbeständige Markierungen.
  • Borosilikatglas mit Metallflanschen
  • Kanülen und Kolben aus Edelstahl
  • Praxisbewährtes Spritzendesign
  • Konische Spitze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 5 µl; 23 Gauge; Länge 50 mm
Kanülen-Gauge 23 G
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
Einwegprodukt Nein
Volumen (metrisch) 5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC GC-Geräte, AI/AS 1610 Autosampler
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.