Learn More
Thermo Scientific™ Feste Nadel, gasdichte GC-Spritze, 6er-Pk.
Thermo Scientific™ Spritzen für GC-Geräte bieten eine verbesserte Haltbarkeit, Klarheit und Genauigkeit bei der Probeneinführung.
Marke:  Thermo Scientific™ 365D0626
374.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15284563
  • 376.37 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
23 bis 26 G
10 μl
Konus
Gasdichte GC Autosamplerspritze, feste Kanüle
42 mm
Agilent GC-Geräte