Learn More
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte
Artikelnummer. p-4525916 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Kanülen-Gauge:
23 bis 26s G
23 G
26 G
31 G
Menge:
6/Packung
Je
Art der Kanülenspitze:
Konus
Seitliche Öffnung
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10177654
Marke: Thermo Scientific™ 365C0956
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
  • Borosilikatglas mit Metallflanschen
  • Kanülen und Kolben aus Edelstahl
  • Praxisbewährtes Spritzendesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl (Kanüle), Edelstahl (Kolben)
Beschreibung 23 Gauge; 5 µl; 42 mm Länge; 6/Packung
Kanülen-Gauge 23 G
Länge (metrisch) 42 mm
Produkttyp GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
Einwegprodukt Nein
Menge 6/Packung
Volumen (metrisch) 5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 42 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent GC-Geräte
Anschlusstyp Befestigt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.