Learn More
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit austauschbarer Kanüle für GC-Geräte sind über einen großen Bereich verschiedener Volumina exakt und reproduzierbar.
- Manuelle Spritzen in Industriestandardgröße
- Weißer Skalenhintergrund zum einfachen Ablesen
- Lösungsmittelbeständige Markierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zur Durchführung von PTV/LVI-Injektionen mit einer speziellen Einlage für thermisch labile Verbindungen; 36520051 |
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Produkttyp | Gasdichte GC Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle |
| Einwegprodukt | Nein |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 50 mm |
| Art der Kanülenspitze | Seitliche Öffnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TriPlus, AS2000, AS200/AS800 Autosampler |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.