Learn More
Bochem™ Propellerrührer mit fester Klinge
Bochem™ Propellerrührer mit fester Klinge zum Mischen von Medien mit niedriger und mittlerer Viskosität.
Marke:  Bochem™ 9113
Artikelnummer. 10132841
  • 34.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mittlerer Drehzahlbereich
  • Mischen von Medien mit geringer und mittlerer Viskosität
  • Ideal für Homogenisieren und Suspendieren
  • Axialfluss
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
10 mm
400 mm
Edelstahl (18/10)