Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotor ohne Deckel für Tischzentrifuge
Artikelnummer. 10663493 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Max. RZB:
1,770 x G
1,840 x G
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10663493
Marke: Eppendorf™ 5702746002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Rotoren für die Zentrifugen 5702/5702 R/5702 RH. Die 5702-Familie der Allzweckzentrifugen mit niedriger Drehzahl wurde speziell für die Anforderungen von klinischen Forschungs- und Zellkulturlaboren mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz entwickelt.
  • Rotor F-45-18-17-Cryo
  • Maximale Drehzahl: 1,840 × g (4,400 U/min)
  • Geräuscharme Zentrifugation auch ohne Rotordeckel
  • Zentrifugation von 1 bis 2 ml Kryoröhrchen° (max. 13 mm Durchmesser, Verwendung mit Adapter) und Röhrchen
  • mit Schraubverschlusskappe (max. 17 mm Durchmesser, kein Adapter erforderlich)
  • Rotor und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min)
  • Rotor F-45-24-11
  • Maximale Drehzahl: 1,770 × g (4,400 U/min)
  • Festwinkelrotor für 24 × 1.5/2.0 ml-Röhrchen
  • Geräuscharme Zentrifugation auch ohne Rotordeckel
  • Adapter optional erhältlich für: 0.2 mm-PCR-Röhrchen (5425 715.005); 0.4 ml-Zentrifugenröhrchen (5425 717.008); 0.5 ml-Mikroteströhrchen und Microtainer™ Röhrchen (5425 716.001)
  • Rotor und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Festwinkelrotor
Max. RZB 1,770 x G
Max. Geschwindigkeit 4.400 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Gehäuse F-45-24-11