Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Festwinkelrotoradapter
Der Festwinkelrotoradapter kann bis zu 1 Röhrchen pro Adapter bzw. 6 Röhrchen pro Rotor aufnehmen.
Marke:  Sigma Laborzentrifugen™ 13082
Artikelnummer. 10047961
  • 129.00 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Adapter für Festwinkelrotoren passen in das Modell 12155.
  • Zentrifugierradius:95 mm
  • Röhrchen pro Adapter/Rotor:1/6 Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Festwinkelrotor-Adapter
97 mm
2