Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotor QuickLock™ mit aerosoldichtem Deckel
Für die Verwendung mit der Zentrifuge 5430 und Zentrifuge 5430 R
Marke: Eppendorf™ 5427753001
689.90 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aerosoldicht Eppendorf QuickLock Rotoren schließen mit nur 1/4 Umdrehung
- Spart Zeit bei der täglichen Verwendung
- Nimmt den sich wiederholenden Stress vom Handgelenk
Spezifikation
Modell F-45-48-11 | |
30 x 1,5/2 ml | |
14.000 U/min | |
Fest | |
30 |
Festwinkelrotor | |
20.800 × g | |
Zentrifugen 5430/5430R | |
Aerosol-Rotordeckel |