Learn More
Invitrogen™ Fixative-Free Lysing Solution, High-Yield Lyse
Fixiermittel-freie Lösung für Lyse mit hoher Ausbeute
Brand: Invitrogen™ HYL250
172.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Alert:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Description
High-Yield Lyse ist eine vorgemischte, Fixiermittel-freie Erythrozyten-Lyselösung, die verwendet werden kann, um rote Blutkörperchen aus Vollblut für die durchflusszytometrische Analyse – bei minimalem Verlust seltener Blutkörperchenpopulationen – zu eliminieren. Mit diesem Reagenz wird die Lyse von Erythrozyten unmittelbar nach der Färbung der Blutproben mit den Invitrogen Fluorochrom-konjugierten monoklonalen Antikörpern durchgeführt.Hier finden Sie eine Auswahlhilfe für alle Lösungen und Produkte für die Zelllyse und -konservierung im Zusammenhang mit der Fixierung und Permeabilisierung von Proben, Blockierungsreagenzien und Informationen über die Verwendung von Dynabeads™ für die Zellisolierung.
Specifications
Bei Raumtemperatur lagern. Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Lysierungslösung | |
Lysepuffer für Vollblut |
Blut | |
500 ml | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt sparen