Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixierbarer Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 780
Artikelnummer. 13539140
Click to view available options
Menge:
100 Tests
500 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
500 Tests
Artikelnummer. 13539140
Marke: Invitrogen™ 65086514
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein Farbstoff für die Viabilitätsmessung, der verwendet werden kann, um tote Zellen vor der Kryokonservierung, Fixierung und/oder Permeabilisierung irreversibel zu markieren.
  • Im Gegensatz zu 7-AAD und Propidiumiodid können mit fixierbaren Viabilitätsfarbstoffen markierte Zellen gewaschen, fixiert, permeabilisiert und auf intrazelluläre Antigene gefärbt werden, ohne dass die Färbungsintensität verloren geht.
  • Daher ermöglichen fixierbare Viabilitätsfarbstoffe bei der Untersuchung intrazellulärer Targets den Ausschluss von toten Zellen aus der Analyse.
  • Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 780 kann durch Rot-Laser (633 nm) angeregt werden und hat seine Spitzenemission bei 780 nm, die mit einem Bandpassfilter 780/60 (äquivalent zu APC-eFluor™ 780 oder APC-Alexa Fluor™ 750) nachgewiesen werden kann.
  • Zur Kompensation wird empfohlen, eine Probe der mit dem fixierbaren Viabilitätsfarbstoff gefärbten Zellen zu verwenden
  • Wenn zu erwarten ist, dass der Anteil an toten Zellen unter 5 % liegt, empfiehlt es sich, ein kleines Aliquot an Zellen zu entnehmen, dieses 1 Minute lang auf 65 °C zu erhitzen und dann sofort 1 Minute lang auf Eis zu legen.
  • Nach dieser Behandlung können die durch Hitze abgetöteten Zellen im Verhältnis von 1:1 mit lebenden Zellen kombiniert und daraufhin mit fixierbarem Viabilitätsfarbstoff gefärbt werden.
  • Tests legen nahe, dass die Kompensation der meisten Detektoren vernachlässigbar ist, wobei die Kompensation von PE-Cyanin7 mit 5 % die höchste ist.
  • Die tatsächlichen Kompensationswerte hängen von den jeweiligen spezifischen Geräten, Filtersätzen und PMT-Spannungseinstellungen der Ausführenden ab.
  • Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 780 wird als vorverdünnte Lösung in hochwertigem, wasserfreiem DMSO geliefert.
  • Vor Licht und Feuchtigkeit schützen
  • Bei -70 °C mit Trockenmittel lagern, kann bis zu 20 Mal gefroren und aufgetaut werden
  • Das Produkt muss vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Infrarot
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Farbstoff
Emission 633/780
Produktlinie eBioscience
Menge 100 Tests