Learn More
Invitrogen™ Fix & PERM™ Zellpermeabilisierungskit
Artikelnummer. 10334023
Click to view available options
Anzahl Tests:
200 Tests
50 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10334023
Marke: Invitrogen™ GAS004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungskit
Das FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit wird in der Durchflusszytometrie zur Fixierung und Permeabilisierung von Zellen in Suspension verwendet, wodurch der Zugriff von Antikörpern auf intrazelluläre Targets ohne Beeinträchtigung der Streueigenschaften ermöglicht wird.
Das FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit ist:
  • Flexibel—kompatibel mit unterschiedlichen Probentypen und zellulären Antigenen
  • Robust—Streumuster von Zellen unverändert
  • Effizient—gleichzeitiger Nachweis von intrazellulären und Oberflächenmarkern
    Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle verfügbaren FIX & PERM™ Produkte und Produkte im Zusammenhang mit der Probenvorbereitung an (einschließlich Zelllyse- und Konservierungslösungen, Blockierungsreagenzien und Informationen zur Verwendung von Dynabeads™ Zelltrennungsprodukten für die Zellisolierung).
    Die FIX & PERM™ Formel wurde speziell entwickelt, um die Hintergrundfärbung zu reduzieren und während der Permeabilisierung gleichzeitig Fluorochrom-markierte Antikörper hinzuzufügen. Das FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit eignet sich für verschiedene biologische Proben und wurde für die Verwendung mit Zelllinien, Vollblut und Knochenmark validiert. Das FIX & PERM™ Kit dient zur genauen Identifizierung zuvor nicht nachweisbarer intrazellulärer Marker. Im Gegensatz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Fixierungs- und Permeabilisierungsreagenzien lässt das FIX & PERM™ Färbeprotokoll die morphologischen Streueigenschaften der Zellen intakt.
    Funktionsweise
    Das FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit enthält 2 Reagenzien: Fixierungsmedium (Medium A) und Permeabilisierungsmedium (Medium B). Die Zellen werden mit dem Fixierungsmedium bei Raumtemperatur für 15 Minuten inkubiert, gewaschen und anschließend mit dem Permeabilisierungsmedium und Fluorochrom-markierten Antikörpern inkubiert. Fixierungsmedium und Permeabilisierungsmedium sind auch separat erhältlich (Kat. Nr. GAS001S100 und GAS002S100).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
    Anzahl Tests 200 Tests
    Produktlinie FIX & PERM
    Menge 200 tests
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Produkttyp Fixier- und Permeabilisierungsreagenz