Learn More
Velp Scientifica™ FIWE6 Rohfaser-Extraktor
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
105 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Hohe Leistung
- Schnelle Analyse – – 2 Stunden im Vergleich zu 6 Stunden mit manuellen Systemen
- Zuverlässige Ergebnisse
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Die Gegendruckpumpe verhindert das Verstopfen der Tiegel
Vielseitig
- Gesamtextraktion von Rohfasern mit Hilfe der Weender-Methode
- Neutrale & Reinigungsmittelfaser mit NDF, ADF, Van Soest Extraktionen
- Saure Waschmittel-Lignin-Extraktion mit ADL & Van Soest-Methoden
- Faserfraktionsanalyse (Cellulose, Hemicellulose & Pektin)
- Verbindet Sieden, Spülen und Filtrieren
- Es können einzelne oder mehrere Proben verarbeitet werden
Vollständiges System
- Reagenzvorwärmung auf RC 2-Heizplatte (im Lieferumfang enthalten)
- Die gleichen Tiegel zum Wiegen, Trocknen & Waschen – ohne Verlust
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Epoxid-lackierter Edelstahl |
| Enthält | Hitzeschild, 6 Glastiegel P2, RC2 Heizplatte, Reagenzglasflasche, Puncerm Tiegelhalter, Einlassschlauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohfaseranalyse |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Breite (metrisch) | 760 mm |
| Gewicht (metrisch) | 40 kg |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |