Learn More
Mettler Toledo™ FiveGo™ F4 Messgeräte für gelösten Sauerstoff
Das tragbare Messgerät sorgt auf Knopfdruck für zuverlässige und hochwertige Messungen von gelöstem Sauerstoff (DO)
Marke: Mettler Toledo™ 30266884
427.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet:
- Kat.- Nr.01-912-363, nur Messgerät F4: Elektrodenklemme, Handriemen, Kurzanleitung zur Installation im Lieferumfang enthalten
- Kat.- Nr. 01-912-364, Standard-Kit S4: IP67-Sensor LE621, Elektrodenklemme, Handriemen, QuickGuide zur Installation im Lieferumfang enthalten
- Kat.- Nr. 01-912-365, Feldforschungskit S4: IP67-Sensor LE621, Elektrodenklemme, Handriemen, Kurzanleitung zur Installation, Tragetasche im Lieferumfang enthalten
Beschreibung
- Robustes, gemäß IP67 wasserdichtes ABS-Gehäuse
- Großes, gut strukturiertes 3.1 in.-LCD-Segmentdisplay mit guter Erkennbarkeit
- Gute Bedienbarkeit durch intuitive Tastenanordnung und einfache Menüsteuerung
- Das ergonomische Design liegt sowohl in der großen als auch in der kleinen Hand bequem
- Klappbarer Standfuß für optimale Sicht auf dem Labortisch
- Hält nassen und anspruchsvollen Umgebungen stand
- Zweipunktkalibrierung 100 % und 0 %
- Mit automatischer und manueller Endpunkterfassung, akustischem und optischem Endpunktsignal
- BNC, Klinkensensoreingänge
- Optimal für den mobilen Einsatz im Labor, in der Produktion oder im Freien
- DO-Bereich: 0.01 Bis 45 mg/l, ppm
- DO-Auflösung: 0.01 Mg/l, 0.01 ppm
- DO-Genauigkeit: ± 0.1 %
- DO-Sättigung: 0.1 bis 400 %
- Auflösung der DO-Sättigung: 0.1 %
- DO-Sättigungsgenauigkeit: ± 1 %
- Temperaturbereich: 0° bis 50 °C
- Temperaturauflösung: 0.1 °C
- Temperaturgenauigkeit: ±0.3 °C
- Temperaturkompensation: ATC und MTC
- Speichergröße: 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
- Betriebsstunden: >200 h
- Stromversorgung: 4 X 1.5 V AAA LRO3 oder 4 x 1.2 V AAA NiMH HR03
- Abmessungen: 18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3 Zoll)
- Gewicht: 0.26 kg (0.5 lb.)
- Nur F4-Messgerät: Für Anwendungen geeignet, die einen bestimmten, nicht im Kit enthaltenen Sensor erfordern
- F4 Standard-Kit: Geeignet für wässrige Proben einschließlich alkoholischer und alkoholfreier Getränke
- F4 Feldforschungskit: Geeignet für wässrige Proben einschließlich alkoholischer und alkoholfreier Getränke sowie für Messungen unterwegs
Spezifikation
FiveGo DO-Messgerät F4 | |
200 Messungen | |
TRAGBARES DO-MESSGERÄT F4 |
Nur F4 Messgeräte für gelösten Sauerstoff | |
Chinesisch, Chinesisch (TW), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch | |
Einkanal |