Learn More
Mettler Toledo™ FiveGo™ F3 Leitfähigkeitsmessgeräte
Das tragbare Messgerät sorgt auf Knopfdruck für zuverlässige und hochwertige Leitfähigkeitsmessungen
Marke: Mettler Toledo™ 30266883
401.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet:
- Kat.- Nr. 01-912-360, nur Messgerät F3: Elektrodenklemme, Handriemen, Kurzanleitung zur Installation, 1413 μS/cm und 12.88 mS/cm-Standardbeutel im Lieferumfang enthalten
- Kat.- Nr. 01-912-361, Standardkit F3: IP 67-Sensor LE703, Elektrodenklemme, Handriemen, Kurzanleitung zur Installation, Standardbeutel 1413 μS/cm und 12.88 mS/cm im Lieferumfang enthalten
- Kat.- Nr. 01-912-362, Feldforschungskit S3: IP67-Sensor LE703, Elektrodenklemme, Handriemen, Kurzanleitung zur Installation, Standardbeutel 1413 μS/cm und 12.88 mS/cm, Transportkoffer im Lieferumfang enthalten
Beschreibung
Es sind verschiedene Kombinationen aus tragbaren Messgeräten, Sensoren und Zubehör erhältlich, die sich ideal für spezifische Anwendungen oder Proben eignen.
- Robustes, gemäß IP67 wasserdichtes ABS-Gehäuse
- Großes, gut strukturiertes 3.1 in.-LCD-Segmentdisplay mit guter Erkennbarkeit
- Gute Bedienbarkeit durch intuitive Tastenanordnung und einfache Menüsteuerung
- Das ergonomische Design liegt sowohl in der großen als auch in der kleinen Hand bequem
- Klappbarer Standfuß für optimale Sicht auf dem Labortisch
- Hält nassen und anspruchsvollen Umgebungen stand
- Ein-Punkt-Kalibrierung mit drei vordefinierten Standardwerten
- Mit automatischer und manueller Endpunkterfassung, akustischem und optischem Endpunktsignal
- LTW 7-polige Sensoreingänge
- Optimal für den mobilen Einsatz im Labor, in der Produktion oder im Freien
- Leitfähigkeitsbereich: 0.00 μS/cm bis 200 mS/cm
- Leitfähigkeitsauflösung: Automatischer Bereich
- Leitfähigkeitsgenauigkeit: ±0.5 % des Messwertes
- TDS-Bereich: 0.01 mg/l bis 200 g/l
- TDS-Auflösung: Automatischer Bereich
- TDS-Genauigkeit: ±0.5 % des Messwertes
- Temperaturbereich: 0 bis 100 °C (32 bis 212 °F)
- Temperaturauflösung: 0.1 °C
- Temperaturgenauigkeit: ±0.5 °C
- Temperaturkompensation: Linear: 0.00 %/°C bis 10.00 %/°C, Referenztemperatur: 20 °C und 25 °C
- Speichergröße: 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
- Betriebsstunden: >200 h
- Stromversorgung: 4 X 1.5 V AAA LRO3 oder 4 x 1.2 V AAA NiMH HR03
- Abmessungen: 18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3 Zoll)
- Gewicht: 0.26 kg (0.5 lb.)
- Nur F3-Messgerät: Für Anwendungen geeignet, die einen bestimmten, nicht im Kit enthaltenen Sensor erfordern
- F3 Standard-Kit: Geeignet für wässrige Proben mit mittlerer bis hoher Leitfähigkeit
- F3 Feldforschungskit: Für wässrige Proben mit mittlerer bis hoher Leitfähigkeit und für Messungen unterwegs geeignet.
Spezifikation
FiveGo Leitfähigkeits-Messgerät F3 | |
± 0,5 % des Messwerts | |
Ein-Punkt-Kalibrierung mit drei vordefinierten Standardwerten | |
Linear: 0,00 %/°C bis 10,00 %/°C, Referenztemperatur: 20° und 25 °C | |
0,1 °C | |
LCD | |
LTW 7-polig | |
0.26 kg | |
TRAGBARES LEITF.-MESSGERÄT F | |
1 |
Elektrodenklemme, Handriemen, Kurzanleitung zur Installation, 1413 μs/cm und 12.88 ms/cm-Standardbeutel | |
Für Anwendungen, die einen bestimmten, nicht im Kit enthaltenen Sensor erfordern | |
0.00 μS/cm bis 200 mS/cm | |
0 °C bis 100 °C | |
±0,5 °C | |
200 Messungen | |
18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3 Zoll) | |
0.5 lbs. | |
Chinesisch, Chinesisch (TW), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch | |
Nur F3 Leitfähigkeitsmessgerät |