Learn More
Mettler Toledo™ FiveGo™ F2 pH/mV-Messgeräte
Artikelnummer. 15593360 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Typ:
F2 Feldforschungskit
F2 Lebensmittel-Kit
F2 Standard-Kit
Nur F2-Messgerät
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15593360
Marke: Mettler Toledo™ 30266881
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
  • Bestell- Nr. 01-912-356, nur F2-Messgerät: Mit Elektrodenklemme, Armband, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
  • Bestell- Nr. 01-912-357, F2 Standard-Kit: Mit LE438 IP67 Sensor, Elektrodenklemme, Armband, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
  • Bestell- Nr. 01-912-358, F2 Feldforschungskit: Mit LE438 IP67 Sensor, Elektrodenklemme, Armband, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern, Tragekoffer
  • Bestell- Nr. 01-912-359, F2 Lebensmittel-Kit: Mit LE427 IP67 Sensor, Elektrodenklemme, Armband, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern, Tragekoffer
Dieses tragbare Messgerät gewährleistet zuverlässige und hochwertige pH-/mV-Messungen auf Tastendruck
Es sind verschiedene Kombinationen aus tragbaren Messgeräten, Sensoren und Zubehör lieferbar, die ideal für spezifische Anwendungen oder Proben geeignet sind.
  • Robustes, wasserfestes ABS-Gehäuse gemäß IP67
  • Großes, gut strukturiertes, segmentiertes 3.1 in.-LCD-Display für eine einfache Ansicht
  • Intuitive Tastenanordnung und ein einfaches Menü für eine leichte Bedienung
  • Das ergonomische Design eignet sich bequem sowohl für große als auch für kleine Hände
  • Das faltbare Fußgestell ermöglicht eine optimale Ansicht während der Arbeit auf dem Labortisch
  • Hält feuchten und anspruchsvollen Umgebungen stand
  • Kompakter Tragekoffer im Lieferumfang enthalten
  • Dreipunktkalibrierung mit vier vordefinierten Puffergruppen
  • ATC- und MTC-Temperaturausgleich
  • Verfügt über automatische und manuelle Endpunktaufzeichnung, akustisches Endpunktsignal, visuelles Endpunktsignal
  • BNC, Klinkensensoreingang
  • Ideal für mobile Anwendungen im Labor, atline oder im Freien
Spezifikationen:
  • pH-Bereich: 0.00 bis 14.00
  • pH-Auflösung: 0.01
  • pH-Genauigkeit: ±:0.01 mV
  • mV-Bereich: -1999 bis 1999 mV
  • mV-Auflösung: 1 mV
  • mV-Genauigkeit: ±1 mV
  • Temperaturbereich: 0° bis +100 °C (32 ° bis 212 °F)
  • Temperaturauflösung: 0.1°°C
  • Temperaturgenauigkeit: ±0.5°C
  • Speichergröße: 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
  • Betriebsstunden: >200 Stunden
  • Stromversorgung: 4 x 1.5 V AAA LRO3 oder 4 x 1.2 V AAA NiMH HR03
  • Abmessungen: 18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3  in.)
  • Gewicht: 0.26 kg (0.5 lbs.)
Anwendungen:
  • Nur F2-Meter: Geeignet für Anwendungen, die einen bestimmten Sensor benötigen, der nicht Teil eines Kits ist
  • F2-Lebensmittel-Kit: Geeignet für feste und halbfeste Proben wie Fleisch, Obst, Käse und mehr
  • F2-Feldforschungskit: Geeignet für zahlreiche allgemeine wässrige Proben und für Messungen unterwegs
  • F2-Standard-Kit: Geeignet für zahlreiche allgemeine wässrige Proben einschließlich Emulsionen und Suspensionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält LE427 IP67 Sensor, Elektrodenklemme, Armband, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern, Tragekoffer
Genauigkeit (Temperatur) ±0,5 °C
Genauigkeit (mV) ±1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für feste und halbfeste Proben wie Fleisch, Obst, Käse und mehr
Measurement Modes pH
Kalibrierung Drei-Punkt-Kalibrierung mit vier vordefinierten Puffergruppen
Bereich (pH) 0 bis 14
Auflösung (pH) 0.01
Bereich (mV) -1999 to 1999
Auflösung (mV) 1 mV
Calibration Points 3
Temperaturbereich (metrisch) 0°C to 100°C
Auflösung (Temperatur) 0.1°
Displaytyp LCD
Backlight Option None
Hauptspeicher 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
Datenpunkte 200
Art der Protokollfunktion Automatic, Manual
Eingänge BNC, Klinke
Abmessungen (L x B x H) 18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3in.)
Gewicht (metrisch) 0.26 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 0.5 lb.
Modell F2
Temperaturkompensation ATC und MTC
Typ F2 Lebensmittel-Kit