Learn More
Mettler Toledo™ FiveGo™ F2 pH/mV-Messgeräte
Dieses tragbare Messgerät gewährleistet zuverlässige und hochwertige pH-/mV-Messungen auf Tastendruck
Marke: Mettler Toledo™ 30266946
395.56 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26000kg
Beinhaltet:
- Bestell- Nr. 01-912-356, nur F2-Messgerät: Mit Elektrodenklemme, Armband, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
- Bestell- Nr. 01-912-357, F2 Standard-Kit: Mit LE438 IP67 Sensor, Elektrodenklemme, Armband, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
- Bestell- Nr. 01-912-358, F2 Feldforschungskit: Mit LE438 IP67 Sensor, Elektrodenklemme, Armband, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern, Tragekoffer
- Bestell- Nr. 01-912-359, F2 Lebensmittel-Kit: Mit LE427 IP67 Sensor, Elektrodenklemme, Armband, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern, Tragekoffer
Beschreibung
Es sind verschiedene Kombinationen aus tragbaren Messgeräten, Sensoren und Zubehör lieferbar, die ideal für spezifische Anwendungen oder Proben geeignet sind.
- Robustes, wasserfestes ABS-Gehäuse gemäß IP67
- Großes, gut strukturiertes, segmentiertes 3.1 in.-LCD-Display für eine einfache Ansicht
- Intuitive Tastenanordnung und ein einfaches Menü für eine leichte Bedienung
- Das ergonomische Design eignet sich bequem sowohl für große als auch für kleine Hände
- Das faltbare Fußgestell ermöglicht eine optimale Ansicht während der Arbeit auf dem Labortisch
- Hält feuchten und anspruchsvollen Umgebungen stand
- Kompakter Tragekoffer im Lieferumfang enthalten
- Dreipunktkalibrierung mit vier vordefinierten Puffergruppen
- ATC- und MTC-Temperaturausgleich
- Verfügt über automatische und manuelle Endpunktaufzeichnung, akustisches Endpunktsignal, visuelles Endpunktsignal
- BNC, Klinkensensoreingang
- Ideal für mobile Anwendungen im Labor, atline oder im Freien
- pH-Bereich: 0.00 bis 14.00
- pH-Auflösung: 0.01
- pH-Genauigkeit: ±:0.01 mV
- mV-Bereich: -1999 bis 1999 mV
- mV-Auflösung: 1 mV
- mV-Genauigkeit: ±1 mV
- Temperaturbereich: 0° bis +100 °C (32 ° bis 212 °F)
- Temperaturauflösung: 0.1°°C
- Temperaturgenauigkeit: ±0.5°C
- Speichergröße: 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
- Betriebsstunden: >200 Stunden
- Stromversorgung: 4 x 1.5 V AAA LRO3 oder 4 x 1.2 V AAA NiMH HR03
- Abmessungen: 18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3 in.)
- Gewicht: 0.26 kg (0.5 lbs.)
- Nur F2-Meter: Geeignet für Anwendungen, die einen bestimmten Sensor benötigen, der nicht Teil eines Kits ist
- F2-Lebensmittel-Kit: Geeignet für feste und halbfeste Proben wie Fleisch, Obst, Käse und mehr
- F2-Feldforschungskit: Geeignet für zahlreiche allgemeine wässrige Proben und für Messungen unterwegs
- F2-Standard-Kit: Geeignet für zahlreiche allgemeine wässrige Proben einschließlich Emulsionen und Suspensionen
Spezifikation
±1 | |
Elektrodenklemme, Armband, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern | |
0 bis 14 | |
1 mV | |
0.1° | |
200 Messungen, aktuelle Kalibrierung | |
18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3in.) | |
0.5 lb. | |
Nur F2-Messgerät |
±0,5 °C | |
Anwendungen, die einen spezifischen Sensor erfordern, der nicht in einem Kit enthalten ist | |
0.01 | |
3 | |
LCD | |
BNC, Klinke | |
0.26 kg | |
ATC und MTC |