Learn More
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP30 Leitfähigkeitsmessgeräte
Artikelnummer. p-7070337 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Typ:
FP30 Standard-Kit
Nur AB30-Messgerät
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15533380
Marke: Mettler Toledo™ 30266945
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
LE703 Sensor, Installations-Schnellanleitung, 1413 μS/cm und 12.88 mS/cm Standardbeutel
Das kompakte Tisch-Messgerät sorgt ganz einfach auf Knopfdruck für hochwertige Leitfähigkeitsmessungen
  • Kompakte, platzsparende Bauweise mit ABS-Gehäuse
  • Entfernen Sie den Sensorhalter nach Gebrauch und bewahren Sie ihn an der Seite des Messgerätes auf
  • Großes, gut strukturiertes 4.3 in.-LCD-Segmentdisplay mit guter Erkennbarkeit
  • Gute Bedienbarkeit durch intuitive Tastenanordnung und einfache Menüsteuerung
  • RS232- oder USB-Anschlüsse zum direkten Datenexport an einen Drucker oder PC zur Weiterverarbeitung
  • Ein-Punkt-Kalibrierung mit drei vordefinierten Standardwerten, manuelle Eingabe der Zellkonstante
  • Mini-DIN-Sensoreingang
  • Mit Analogausgang, automatischer und manueller Endpunkterfassung, akustischem und optischem Endpunktsignal
  • Ideal geeignet für zahlreiche Laboranwendungen
Technische Daten:
  • Leitfähigkeitsbereich: 0.01μS/cm bis 500 mS/cm
  • Leitfähigkeitsauflösung: Automatischer Bereich
  • Leitfähigkeitsgenauigkeit: ±0.5 % des Messwertes
  • TDS-Bereich: 0.01 mg/l bis 300 g/l
  • TDS-Auflösung: Automatischer Bereich
  • TDS-Genauigkeit: ±0.5 % des Messwertes
  • Salinitätsbereich: 0.00 bis 42 psu
  • Salinitätsauflösung: Automatischer Bereich
  • Salinitätsgenauigkeit: ±0.5 % des Messwertes
  • Temperaturbereich: -5° bis +105 °C (-23° bis 221 °F)
  • Temperaturauflösung: 0.1 °C
  • Temperaturgenauigkeit: 0.3 °C
  • Temperaturkompensation: Linear: 0.00 %/°C bis 10.00 %/°C, Referenztemperatur: 20 °C und 25 °C
  • Speichergröße: 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
  • Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 12 V DC
  • Abmessungen: 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 Zoll)
  • Gewicht: 0.63 kg (1.4 lb.)
Anwendungen:
  • Nur FP30 Messgeräte: Für Anwendungen geeignet, die einen bestimmten, nicht im Kit enthaltenen Sensor erfordern
  • FP30 Standard-Kit: Geeignet für wässrige Proben mit mittlerer bis hoher Leitfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung FiveEasy Plus FP30-Std
Enthält LE703 Sensor, Installations-Schnellanleitung, 1413 μS/cm und 12.88 mS/cm Standardbeutel
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0,5 % des Messwerts
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für wässrige Proben mit mittlerer bis hoher Leitfähigkeit
Measurement Modes Conductivity
Kalibrierung Ein-Punkt-Kalibrierung mit drei vordefinierten Standardwerten, manuelle Eingabe der Zellkonstante
Bereich (Leitfähigkeit) 0.01μS/cm bis 500 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) Automatischer Bereich
Temperaturkompensation Linear: 0,00 %/°C bis 10,00 %/°C, Referenztemperatur: 20° und 25 °C
Bereich (Salinität) 0 to 42 psu
Bereich (TDS) 0 mg/L to 300 mg/L
Temperaturbereich (metrisch) -5°C to +105°C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 °F bis 212 °F
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Genauigkeit (Temperatur) 0,3 °C
Displaytyp LCD
Hauptspeicher 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
Datenpunkte 200
Angaben zur Datenverwaltung RS232 oder USB-Anschlüsse
Eingänge Mini-DIN
Abmessungen (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in.)
Gewicht (metrisch) 0.63 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 1.4 lbs.
Modell FP30
Typ FP30 Standard-Kit
Spannung 100 bis 240 V
Frequenz 50/60 Hz