Learn More
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP20 pH/mV-Messgeräte
Artikelnummer. p-7070335 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Typ:
FP20 Bio-Kit
FP20 Mikro-Kit
FP20 Standard-Kit
FP20 TRIS-Kit
Nur AB20-Messgerät
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 15583370
Marke: Mettler Toledo™ 30266940
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Bestell- Nr. 01-912-347, nur FP20 Messgerät: Mit Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
  • Bestell- Nr. 01-912-348, FP20 Standard-Kit: Mit Sensor LE438, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
  • Bestell- Nr. 01-912-349, FP20 Bio-Kit: Mit Sensor LE410, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
  • Bestell- Nr. 01-912-350, FP20 Micro-Kit: Mit Sensor LE422, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
  • Bestell- Nr. 01-912-351, FP20 TRIS-Kit: Mit LE420 Sensor, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
Dieses kompakte Tischmessgerät ermöglicht präzise pH/mV-Messungen auf Tastendruck.
  • Kompakte, platzsparende Bauweise mit ABS-Gehäuse
  • Entfernen Sie den Sensorhalter nach Gebrauch und bewahren Sie ihn an der Seite des Messgerätes auf
  • Großes, gut strukturiertes 4,3-Zoll-LCD-Segmentdisplay mit guter Erkennbarkeit
  • Gute Bedienbarkeit durch intuitive Tastenanordnung und einfache Menüsteuerung
  • RS232- oder USB-Anschlüsse für direkten Datenexport an einen Drucker oder PC zur Weiterverarbeitung
  • ATC- und MTC-Temperaturkompensation
  • Ausschließlich lineare Kalibrierung mit (max.) fünf Punkten mit vier vordefinierten Puffergruppen
  • BNC, Cinch, NTC 30-Kiloohm-Sensoreingänge
  • Mit automatischer und manueller Endpunkterfassung, akustischem und optischem Endpunktsignal
  • Ideal geeignet für zahlreiche Laboranwendungen
Technische Daten:
  • pH-Bereich: -2,00 bis 16,00
  • pH-Auflösung: 0,01/0,1
  • pH-Genauigkeit: ±:0,01
  • mV-Bereich: 2.000 bis 2.000 mv
  • mV-Auflösung: 1mV
  • mV-Genauigkeit: ±1mV
  • Temperaturbereich: -5 bis +105 °C (23 °F bis 221 °F)
  • Temperaturauflösung: 0,1 °C
  • Temperaturgenauigkeit: 0,3 °C
  • Speichergröße: 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
  • Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 12 VDC
  • Abmessungen: 22,7 x 14,7 x 7cm (9 x 5,7 x 2,7 in.)
  • Gewicht: 0,63kg (1,4 lb.)
Anwendungen:
  • Nur FP20-Messgerät: Für Anwendungen geeignet, die einen bestimmten, nicht im Kit enthaltenen Sensor erfordern
  • FP20 Standard-Kit: Geeignet für eine große Bandbreite an allgemeinen wässrigen Proben
  • FP20 Bio-Kit: Geeignet für schnelle Ergebnisse bei wässrigen Proben wie etwa Säuren und Basen
  • FP20 Mikro-Kit: Geeignet für kleine Proben in Fläschchen und Reagenzgläsern
  • FP20 TRIS-Kit: Geeignet für anspruchsvolle, verschmutzte Proben wie Emulsionen, ölige Proben, Abwasser, TRIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung FiveEasy Plus FP20-Micro
Enthält LE422 Sensor, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
Genauigkeit (Temperatur) 0,3 °C
Genauigkeit (mV) ±1
Genauigkeit (pH) ±0,01
Angaben zur Datenverwaltung RS232, USB
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kleine Proben in Fläschchen und Reagenzgläsern
Kalibrierung Linear/Segmentiert
Bereich (pH) -2,00 bis 16,00
Auflösung (pH) 0,01, 0,1
Bereich (mV) 2000 bis 2000
Auflösung (mV) 1 mV
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 23 bis 221 °F
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Displaytyp LCD
Hauptspeicher 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
Eingänge BNC, Klinke, NTC 30 Kiloohm-Sensoren
Abmessungen (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in.)
Gewicht (metrisch) 0.63 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 1.4 lb.
Modell FP20
Sondentyp LE422 pH sensor
Temperaturkompensation ATC und MTC
Typ FP20 Mikro-Kit
Spannung 100 bis 240 V
Frequenz 50/60 Hz