Learn More
Mettler Toledo™ FiveEasy™ FP30 Leitfähigkeitsmessgeräte
Das kompakte Tisch-Messgerät sorgt ganz einfach auf Knopfdruck für qualitativ hochwertige Leitfähigkeitsmessungen
1060.00 € - 1280.00 €
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0,5 % des Messwerts
Kalibrierung Ein-Punkt-Kalibrierung mit drei vordefinierten Standardwerten
Bereich (Leitfähigkeit) 0,01 μS/cm bis 200 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) Automatischer Bereich
Temperaturkompensation Linear: 0,00 %/°C bis 10,00 %/°C, Referenztemperatur: 20° und 25 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Installations-Schnellanleitung, 1413 μS/cm und 12.88 mS/cm Standardbeutel
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Enthält Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Enthält Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15503380
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
30266942
Nur F30-Messgerät Installations-Schnellanleitung, 1413 μS/cm und 12.88 mS/cm Standardbeutel Anwendungen, die einen spezifischen Sensor erfordern, der nicht in einem Kit enthalten ist
1060.00 €
1 Einheit
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15513380
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
30266943
F30 Standard-Kit LE703 Sensor, Installations-Schnellanleitung, 1413 μS/cm und 12.88 mS/cm Standardbeutel Geeignet für wässrige Proben mit mittlerer bis hoher Leitfähigkeit
1280.00 €
1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
± 0,5 % des Messwerts
0,01 μS/cm bis 200 mS/cm
Linear: 0,00 %/°C bis 10,00 %/°C, Referenztemperatur: 20° und 25 °C
0,1 °C
Aktuelle Kalibrierung
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in.)
1.4 lbs.
50/60 Hz
Ein-Punkt-Kalibrierung mit drei vordefinierten Standardwerten
Automatischer Bereich
32 °F bis 212 °F
0,5 °C
Mini-DIN
0.63 kg
100 bis 240 V
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ FiveEasy™ FP30 Leitfähigkeitsmessgeräte