Learn More
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge)
Schließen Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und luftdicht an das SCAT System an. SCAT PFA-Fittinge sind chemisch beständig und passen auf Safety Caps und Safety Waste Caps. Erhältlich für verschiedene Kapillargrößen.
Marke:  SCAT™ 107166
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18656498
  • 25.33 € / 5 Bögen
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
SCAT fittings are available in the following versions:
  • PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
  • Tube connectors in various diameters
Spezifikation
Spezifikation
Plug
Solvent Handling
UNF 1/4 in. 28G
Polypropylene
Colorless
5 x fitting 2.3 mm
SCAT Safety Caps