Learn More
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge)
Schließen Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und luftdicht an das SCAT System an. SCAT PFA-Fittinge sind chemisch beständig und passen auf Safety Caps und Safety Waste Caps. Erhältlich für verschiedene Kapillargrößen.
Marque: SCAT™ 160530
20.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.07400kg
Description
SCAT fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Spécification
Wrench | |
For comfortable connection of the capillaries. | |
Suitable for all SCAT PFA fittings. |
Red | |
Installation Wrench POM, Hexagonal |