Learn More
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge)
Schließen Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und luftdicht an das SCAT System an. SCAT PFA-Fittinge sind chemisch beständig und passen auf Safety Caps und Safety Waste Caps. Erhältlich für verschiedene Kapillargrößen.
Marke: SCAT™ 107048
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
SCAT Verschraubungen gibt es in folgenden Ausführungen: - PFA-Fittinge mit integrierter Ferrule in verschiedenen Farben und Durchmessern- Schlauchverbinder in verschiedenen DurchmessernSpezifikation
PFA-Anschlussstück | |
1.6 mm | |
Fitting with Integrated Ferrule (1.6 mm OD) | |
PFA |
Farblos | |
Solvent Handling | |
Kapillargröße AD: 1.6 mm |