Learn More
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge)
Schließen Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und luftdicht an das SCAT System an. SCAT PFA-Fittinge sind chemisch beständig und passen auf Safety Caps und Safety Waste Caps. Erhältlich für verschiedene Kapillargrößen.
Marke:  SCAT™ 160142
20.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10773882
  • 40.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SCAT-Anschlussstücke sind in folgenden Versionen erhältlich:
  • PFA-Anschlussstück mit integrierter Ferrule in verschiedenen Farben und Durchmessern.
  • Schlauchverbindungsstücke in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
Schlauchverbinder
6,4 bis 8 mm
Straight Tube Connector (6.4 to 8 mm ID)
PTFE
Weiß
HPLC-/UHPLC-Systeme
Safety Waste Caps