Learn More
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge)
Schließen Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und luftdicht an das SCAT System an. SCAT PFA-Fittinge sind chemisch beständig und passen auf Safety Caps und Safety Waste Caps. Erhältlich für verschiedene Kapillargrößen.
Marke:  SCAT™ 107066
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10715572
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
SCAT Verschraubungen gibt es in folgenden Ausführungen: - PFA-Fittinge mit integrierter Ferrule in verschiedenen Farben und Durchmessern- Schlauchverbinder in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
PFA-Verschraubung
3.2 mm
HPLC- / UHPLC-Systeme
Fitting with Integrated Ferrule (3.2 mm OD)
PFA
Farblos
3.2 mm
5 Stück
Safety Caps / Safety Waste Caps