Learn More
SCAT™ Fitting with Ferrule for HPLC Systems
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
Farbe:
Farblos
Schwarz
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
SCAT Verschraubungen gibt es in folgenden Ausführungen: - PFA-Fittinge mit integrierter Ferrule in verschiedenen Farben und Durchmessern- Schlauchverbinder in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | PFA-Anschlussstück |
| Farbe | Schwarz |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Solvent Handling |
| Zur Verwendung mit | Kapillargröße AD: 3.2 mm |
| Material | PFA |
| Autoklavierbar | Autoclavable |