Learn More
SCAT™ PFA Fitting
Artikelnummer. 10292320 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Außendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
missing translation for 'unitSize'
5 Stück
Artikelnummer. 10292320
missing translation for 'mfr': SCAT™ 107059
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
SCAT-Anschlussstücke sind in folgenden Versionen erhältlich:
  • PFA-Anschlussstück mit integrierter Ferrule in verschiedenen Farben und Durchmessern.
  • Schlauchverbindungsstücke in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Typ PFA-Anschlussstück
Farbe Violett
Außendurchmesser (metrisch) 2.3 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2.3 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC-/UHPLC-Systeme
Verpackungsmenge 5 Stück
Zur Verwendung mit Safety Caps / Safety Waste Caps
Material PFA
Autoklavierbar Autoclavable