Learn More
SCAT™ Verschraubungen für HPLC-Systeme (Fittinge)
Schließen Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und luftdicht an das SCAT System an. SCAT PFA-Fittinge sind chemisch beständig und passen auf Safety Caps und Safety Waste Caps. Erhältlich für verschiedene Kapillargrößen.
Marke: SCAT™ 107812
10.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
SCAT-Anschlussstücke sind in folgenden Versionen erhältlich:- PFA-Anschlussstück mit integrierter Ferrule in verschiedenen Farben und Durchmessern.
- Schlauchverbindungsstücke in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Schlauchanschluss | |
Solvent Handling | |
3 bis 4 mm Innendurchmesser Schläuche |
Weiß | |
Straight Tube Connector (3 to 4 mm ID) | |
PP |