Learn More
Thermo Scientific™ FitBag™ Trypton-Soja-Bouillon (TSB)
Verkürzen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den leicht zuzubereitenden 2.7 l, 4.5 l oder 9 l-Medienbeuteln: in 5 bis 10 Minuten fertig und die segmentierte Struktur ermöglicht Vorbefüllen.
439.00 € - 493.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 10°bis 30 °C
Beschreibung FitBag Trypton-Soja-Bouillon (TSB)
Format Fertigformate
Produkttyp Trockennährmedien
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15745463
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DF0129A
30 x 2,7 l
493.00 €
30 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15755463
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
DF0129B
20 x 4,5 l
454.00 €
20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15765463
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DF0129C
10 x 9,0 l
439.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10°bis 30 °C
FitBag Trypton-Soja-Bouillon (TSB)
Fertigformate
Trockennährmedien
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 2 Jahre (rehydriert 10 Tage)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FitBag™ Trypton-Soja-Bouillon (TSB)