missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FisherTab™ CT-37 Kjeldahl-Tabletten, Fisher Chemical
Zusammensetzung pro Tablette: 3,5 g K2SO4 + 0,4 g CuSO4
Marke: Fisher Chemical K3011000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
FisherTab™ CT-37 Kjeldahl Tablets | |
1000 Tablets | |
Poly-Flasche | |
90% |
Blau/Grün | |
7758-98-7, 7778-80-5 | |
Fest | |
MFCD00010981 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur