Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen für Feldproben
99.38 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (32 oz.)
4,2 oz., 125 ml
500 ml (17 oz.)
8,45 oz., 250 ml
Halsausführung:
38 mm
43 mm
53 mm
Beschreibung
Beinhaltet
Polypropylen-Schraubverschlüsse
Großpackung – für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Starr und durchscheinend
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 ml (17 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 17 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Material | HDPE |
Halsausführung | 53 mm |
Zertifizierung/Konformität | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Produkttyp | Weithals-Probennahmeflasche |