Learn More
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit verstellbarer Düse
Artikelnummer. 11714356 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 11714356
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für heiße/kalte Lösungen sowie Lösungen auf Wasser-/Lösungsmittelbasis geeignet
Nutzen Sie diese Fisherbrand™ Spritzflaschen mit verstellbarer Düse für warme/kalte und wässrige/lösungsmittelbasierte Lösungen.
Vollständig anpassbares Sprühmuster: “feiner Nebel” für TLC-Platten, “Nadel” für das Abspülen von Glaswaren, “großer Strahl” für einen kraftvollen Strahl zum Reinigen von Filtern. 1000 ml-Flasche besitzt ein Doppelkopfdesign mit Öffnungen zum seitlichen Befüllen, um kontaminationsfreie Lösungen sicherzustellen.
  • Flasche besteht aus Polyethylen hoher Dichte
  • Die Spritzdüse besteht aus Polypropylen
  • Der Auslöser ermöglicht durch leichten Druck eine einhändige, kontrollierte Dosierung
  • Eingravierte Markierungen zeigen an, wie viel Flüssigkeit noch vorhanden ist
  • Die gedrungene Form nimmt wenig Platz auf dem Tisch ein und garantiert einen niedrigen Schwerpunkt
  • 1000 ml-Flaschentauchschlauch verfügt über einen leicht zugänglichen Filter zum Vermeiden einer Verstopfung
Especificaciones
Fassungsvermögen 8 oz., 240 ml
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe White
Enthält Polypropylen-Sprühflasche mit einstellbarem Sprühstrahl
Material HDPE
Menge 3/Pk.
Sterilität Unsteril
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Threaded
Form Keulenflasche
Höhe (metrisch) 10.16 cm
Produkttyp Spray Bottle
Breite (angloamerikanisch) 8.25 in.
Länge (angloamerikanisch) 10.5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Verschlussmaterial Polypropylene
Verschlussgröße For 240 mL Bottle
Durchmesser (metrisch) 20.955 cm
Verschlusstyp Threaded
Autoklavierbar Not Autoclavable
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado