Learn More
Fisherbrand™ Kunststoffdeckel für Ultraschallreinigungsgerät
Artikelnummer. 11716208 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallreiniger, 0,8 l
Ultraschallreiniger, 1,75 l
Ultraschallreiniger, 18 l
Ultraschallreiniger, 2,75 und 4,25 l
Ultraschallreiniger, 28 l
Ultraschallreiniger, 45 l
Ultraschallreiniger, 5,75 l
Ultraschallreiniger, 6,9 und 9,4 l
Ultraschallreiniger, 9,5 und 12,75 l
Ultraschallreiniger, 90 l
Typ:
Abdeckung
Deckel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11716208
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine praktische Abdeckung als Ergänzung zu Ihrem Ultraschallreinigungsgerät. Fisherbrand™ Diese Abdeckungen für Ultraschallreinigungsgeräte sind aus langlebigem blauem Kunststoff hergestellt.
  • Einfach zu reinigen
  • Sauber geschnittene, glatte Oberflächen
  • Erfüllt die hohen Anforderungen der Anwender an die Hygiene.
Spezifikation
Typ Deckel
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallreiniger, 90 l
Material Edelstahl