Learn More
Fisherbrand™ Kühlelemente für Ultraschalleinheiten
Artikelnummer. 11939597 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Modell:
S30 - S70
S80 - S300
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11939597
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine stabile Temperatur des Kühlbades.
  • Für eine stabile Temperatur des Kühlbades
  • Ermöglicht eine gründliche Ultraschallreinigung mit präziser Temperatur
  • Anschluss an den geschlossenen Kreislauf des Kühlsystems
Spezifikation
Typ Kühlschlange
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Größen der Elmasonic Einheiten: S 30, S 40, S 70, S 150
Material Edelstahl
Modell S30 - S70