Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand Becher aus Glas mit Deckel für Ultraschallgeräte
Der Fisherbrand Becher aus Glas mit Deckel ist ein ideales Zubehör für Ultraschallreiniungsgeräte. Er ist eine gute und sichere Wahl für jedes Labor.
17.30 € - 49.00 €
Spezifikation
Typ | Becher |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | FB11211 Ultraschallreinigungsgerät |
Enthält | Deckel |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12652525
|
Fisherbrand™
1046009 |
20,28 oz. | 0,6 l | Becher | |||||
12662525
|
Fisherbrand™
1046010 |
33,81 oz. | 1 l | Becher | |||||
Beschreibung
- Klares Glas für optimale Sicht.
- Stabiles Design verhindert kippen.
- Leicht zu öffnender und zu schließender Deckel.
Spezifikation
Becher | |
FB11211 Ultraschallreinigungsgerät | |
Deckel | |
Glas |