Learn More
Fisherbrand™ MEASURING METER
Misst Länge, Fläche und Volumen mit dem hochpräzisen Polaroid™ Ultraschallsensor
Marke:  Fisherbrand™ 3419
Artikelnummer. 11704376
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Gürtelclip und 1-Jahres-Batterie
Beschreibung
Beschreibung
Einfach zu bedienen, einfach anvisieren und aufnehmen. Die akustische Anzeige bestätigt jede Messung. Auf dem LCD-Display wird angezeigt, welche Messung durchgeführt wird.
  • Messbereich von 2 bis 50 ft. (0.61 bis 15.24 m)
  • Auflösung: 0.10Ft./0.10 m; Genauigkeit: 1 %, ±1
  • Temperaturbeständig von 32° bis 104°F (0° bis 40°C)
  • Mit integriertem Rechner
  • Sofortige Konvertierung von Englisch in metrisch oder metrisch in Englisch mit Ein-Tasten-Bedienung
  • Der Speicher speichert drei Distanzmessungen und eine Berechnung, die für spätere Berechnungen verwendet werden kann
Bestellinformation
Abmessungen: L 2.625 x B 1.125 x H 5.125 in (13 x 6.7 x 2.9 cm) Gewicht: 156 g (5.50 oz.)
Spezifikation
Spezifikation
Ultraschall-Messgerät für automatische Messungen
13 x 6.7 cm (2.6 x 1.12 in)
Hochpräziser Polaroid™ Ultraschallsensor, Gürtelclip und 1-jähriger Akku, integrierter Taschenrechner
61 bis 1524 cm
1.12 Zoll
± 1
Misst Länge, Fläche und Volumen
2.6 Zoll
5.5 oz.
6.7 cm