Learn More
Fisherbrand™ U.S. Standard Stainless Steel Sieves, 8 in. dia. x 2 in.D
Edelstahl. Öffnungsgrößen von 5,00 Zoll bis Korngröße 500 Mesh.
112.00 € - 125.00 €
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 2 in.
Tiefe (metrisch) 5,08cm
Typ Testsieb mit voller Höhe
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
12726347
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
0488110P
600 μm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12736347
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
0488110Q
500 μm
125.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Edelstahl.Öffnungsgrößen von 5,00 in. bis Korngröße 500 Mesh.
All sieves are serialized and come with a Certificate of Compliance.
If Test Certificate is required (Fisher Cat. No. 04-909-16), it must be orderd along with the sieve.
The list below does not represent the complete ASTM E 11 specifications; other sizes are available. Contact your Fisher representative for more information.
Compliance
Entspricht den aktuellen Spezifikationen ASTM E 11 und ISO 3310-1
Spezifikation
Spezifikation
2 in.
Testsieb mit voller Höhe
Edelstahl
6,65cm
203mm
Edelstahl
5,08cm
8 in.
2,62 in.
Ideal für Partikelmessungen in der Landwirtschaft, Bio-, Chemie-, Kosmetik-, Düngemittel-, Lebensmittel-, Mineralien-, Pharmazeutik-, Kunststoff-, Metall- und allgemeinen Industrie